Learn More
uvex Gesichtsschutz
Shop All Uvex Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Rahmenfarbe:
Schwarz
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Specifications
Specifications
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Transparent |
| Produkttyp | Gesichtsschutz |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Plastic |
| UV-Schutz | UV380. |