Learn More
Tempshield™ Cryo-Protection™ Gesichtsschutz
Click to view available options
Gesichtsschutz; Farbe: Durchsichtig
Beschreibung
- Spritzgussschild aus Polycarbonat
- Bedeckt die Brust und die Seiten des Gesichts
- Schwenkt nach oben von Ihrem Gesicht weg, wenn es nicht verwendet wird.
- Ratschenband- und Stift-Verriegelungssysteme bieten eine 2-Wege-Lösung.
- Verstellbare Passform
- Geringes Gewicht
- CE-Kat. II
- Stoßfest nach Spritzern mit flüssigen Kühlmitteln
- Behält die optische Klarheit.
- Nicht für das Eintauchen in Flüssigstickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | spritzwasserdicht |
Linsenbeschichtung | stoßfest |
Farbe | Klar |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie II, entspricht ANSI Z87.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung kryogener Flüssigkeiten |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Lens Material | Polycarbonat |
Frame Type | Gepolsterter Kopfschutz mit Ratschenband |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tempshield™ Cryo-Protection™ Gesichtsschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur