Learn More
Bollé Safety Gesichtsschutzmasken
Click to view available options
Modell:
B-Line
Durchsichtig
Klappbar
Neigbar
Beschreibung
- Verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Gesichtsschutz |
Rahmenfarbe | Gelb |
Modell | Klappbar |
Gewicht (metrisch) | 200 g |
Material | Polypropylen |
Lens Material | Acetat |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
PROTECTEUR RELEVABLE
DateigrößeVersion: 600.6 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Gesichtsschutzmasken >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur