Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigungs- und Sweep-Technologie. Fisherbrand™ S 10 H Ultraschallreinigungsgeräte sind anwenderfreundlich und mit einem unkomplizierten Bedienfeld sowie einer LED-Anzeige für die Ultraschallfunktion ausgestattet.
340.00 € - 7550.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10591203
|
Fisherbrand™
1001214 |
0.8 l | 116 L x 206 B x 178 H (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10551783
|
Fisherbrand™
1002060 |
1,75 l | 212 H x 175 B x 180 T (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10162372
|
Fisherbrand™
1001955 |
2,75 L | 214 H x 300 B x 179 T (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10215332
|
Fisherbrand™
1002006 |
4,25 L | 264 H x 300 B x 179 T (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10345822
|
Fisherbrand™
1002238 |
5.75 L | 264 H x 365 B x 186 T (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10395912
|
Fisherbrand™
1002140 |
6.9 L | 179 L x 568 B x 214 H (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10663113
|
Fisherbrand™
1002170 |
9.4 L | 179 L x 568 B x 264 H (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10239491
|
Fisherbrand™
1002279 |
9,5 L | 264 H x 365 B x 278 T (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10204762
|
Fisherbrand™
1002825 |
12.75 L | 278 L x 365 B x 321 H (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10102762
|
Fisherbrand™
1002877 |
18 l | 340 L x 390 B x 321 H (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
15280147
|
Fisherbrand™
1071162 |
28 l | 340 T x 568 B x 321 H (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10366012
|
Fisherbrand™
1003908 |
45 l | 370 T x 615 B x 467 H (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
10427912
|
Fisherbrand™
1003946 |
90 L | 570 T x 715 B x 467 H (mm) | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Lange Lebensdauer durch kavitationsbeständige Edelstahlbehälter
- LED-Anzeige mit eingestellter und verbleibender Zeit und voreingestellter und aktueller Temperatur
- Ergonomisch geformte Tragegriffe aus Kunststoff
- Die neuartige Abdeckung verringert die Lärmbelastung und beschleunigt den Aufheizvorgang
- Einfaches Ablassen der Reinigungsflüssigkeit durch den seitlichen Abflusskanal
- Durch die Anordnung des Bedienfelds kann keine Flüssigkeit in die Elektronik gelangen
- Degas-Taste
- 80 kHz für verlängerte Reinigungszeiten, ideal für die Behandlung von sehr kleinen und empfindlichen Gegenständen
- Edelstahlkorb mit separat bestellbarem Kunststoffdeckel
Spezifikation
30 bis 80 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät