Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Marke: Greiner Bio-One 115101
Beschreibung
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Röhrchen aus Polystyrol eignen sich aufgrund ihrer hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
- Nicht steril
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Klar | |
75 mm | |
Probenübertragung | |
12 mm |
5 ml | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Reagenzgläser |