Learn More
Molecular Probes™ Fetal Hemoglobin Control Kit (FETALtrol™)
Kontrollkit für fetales Hämoglobin (Fetaltrol)
Marke:  Molecular Probes™ FH101
335.00 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10222313
  • 500.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
FETALtrol™ ist eine dreistufige, getestete Blutkontrolle, die zur Dokumentation und Überwachung von Werten dient, die mit Testmethoden zur Bestimmung von fetalen RBCs in Mutterblutproben gewonnen wurden. Sie überwacht Vorbereitungstechniken, Färbemittel, Reagenzien und Methoden der Datenanalyse für quantitative und qualitative Tests. FETALtrol™ ist ein In-vitro-Diagnostikum, das aus D-Antigen (Rho)-negativen menschlichen Erwachsenenerythrozyten besteht, die mit D-Antigen (Rho) positiven humanen Nabelschnurblut-Erythrozyten ergänzt werden.
Die Laborbestimmung des Niveaus der fötalen Zellen im mütterlichen Kreislauf bleibt eine wichtige Unterstützung bei der geburtshilflichen Behandlung von Frauen mit vermutetem Uterustrauma und bei der korrekten Dosisgabe von Rh-immunen Globulin. Das Tillium FETALtrol™ Kit bietet eine Möglichkeit zur Überwachung von Vorbereitungstechniken, Färbungen, Reagenzien und Methoden der Datenanalyse für quantitative und qualitative Tests.
In-vitro-Diagnostikum
Zur In-vitro-Diagnostik.
Ähnliche Links
Verwenden Sie den Spectraviewer, der Sie bei der Planung Ihrer Experimente unterstützt. Weitere allgemeine Informationen zu Produkten und Support für die Durchflusszytometrie von Life Technologies sind ebenfalls verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Mikroskop (KBB Assay-kompatibel), Durchflusszytometer
Durchflusszytometrie, Immunofluoreszenz, Immunhistochemie
Tube
Kontroll-Kit für fetales Hämoglobin
50 Tests
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF24-04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberFH101
ChargennummerF23-03L Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberFH101
ChargennummerF23-04L Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberFH101
ChargennummerF23-04N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberFH101
ChargennummerF23-02L Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberFH101
Name des Produkts
Molecular Probes™ Fetal Hemoglobin Control Kit (FETALtrol™) > 50 Tests
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.