Learn More
Buerkle™ PumpMaster Kanister- und Fasspumpen
PumpMaster Kanister- und Fasspumpe eignet sich hervorragend zum Abfüllen, Umfüllen und Entleeren von Kanistern und Fässern
Marke: Buerkle™ 5202-2000
144.27 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.94450kg
Beschreibung
Zum Abzapfen, Entleeren und Entleeren von Kanistern und Fässern. Die Handpumpe wird verwendet, um Druck zu erzeugen, der die Flüssigkeit aus dem Behälter drückt. Die Containerpumpe PumpMaster wird am Behälter mit einem flexiblen Stopfen mit variablem und verstellbarem Durchmesser montiert. Komplett mit drei Stopfen in verschiedenen GrößenSpezifikation
950 mm | |
Behälterpumpe | |
Chemische Beständigkeit | |
Zylinder, Kanister | |
Rot | |
3 Stopfen in verschiedenen Größen |
Für nicht aggressive Flüssigkeiten | |
95 cm | |
Polyethylen/Polypropylen | |
46.5 bis 60 mm | |
8 l/min |