Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden
Beschreibung
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Röhrchen aus Polystyrol eignen sich aufgrund ihrer hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
- Nicht steril
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Material | Polystyrol |
| Zur Verwendung mit | Probenübertragung |
| Sterilität | Unsteril |
| Durchmesser (metrisch) | 10,5 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |