Learn More
OHAUS™ Ausschwingrotor, 4 x 250 ml, ID
Ausschwingrotor zur Verwendung mit der Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Marke: OHAUS™ 30314820
1395.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
- Kapazität: 4 x 250 ml
- Max. g-Kraft: 3,780 g
- Max. Drehzahl: 4,500 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Rotor, ausschwenkbar, 4 x 250 ml, ID | |
4 x 250 ml | |
4,500 U/min | |
Gehäuse FC5714 | |
Nicht zutreffend |
Edelstahl | |
3.780 × g | |
4,060 kg | |
0 bis 90° |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Ausschwingrotor, 4 x 250 ml, ID > Modellnummer R-S4 X250/4MI
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur