Learn More
Gibco™ rhLaminin-521
rhLaminin-521
Marke:  Gibco™ A29248
88.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461945
  • 93.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Rekombinantes humanes Laminin 521 (rhLaminin-521) ist ein rekombinantes humanes Protein, das eine definierte Oberfläche für nährbodenfreie Kulturen menschlicher pluripotenter Stammzellen (PSCs) darstellt. Bei Verwendung von Essential 8™ Medium fördert rhLaminin-521 nachweislich das zelluläre Überleben unter Stressbedingungen, wenn keine kleinen Molekülinhibitoren vorhanden sind. rhLaminin-521 unterstützt nachweislich das Wachstum von >20 Passagen ohne Anzeichen karyotypischer Anomalien und hält die Fähigkeit von PSCs aufrecht, sich in alle drei Keimbahnlinien zu differenzieren. rhLaminin-521 bietet außerdem in Kombination mit dem Essential 8-Medium eine optimale Reprogrammierung von humanen somatischen Zellen sowie das Überleben pluripotenter Stammzellen während des Übergangs von Feeder-abhängig zu Feeder-frei. Für ein Kit, das Medium und Substrat kombiniert, siehe Essential 8™ Adaptation Kit.
rhLaminin-521 ist:
  • Robust: Überführung von Zellen zwischen Feeder-abhängigen und Feeder-freien Kultursystemen mit minimalem Aufwand
  • Effizient: einfache Neuprogrammierung menschlicher Fibroblasten in pluripotente Stammzellen
  • Physiologisch relevant: Zellexpansion mit minimaler Differenzierung
  • Skalierbar—Passiert Stammzelllinien als einzelne Zellen ohne Auswirkung auf die genetische Stabilität
    Problemloser Übergang
    Bei Verwendung mit Essential 8 Medium bietet rhrLaminin-521 eine robuste Kulturmatrix, die eine pluripotente Stammzellanhaftung und -expansion beim Übergang von Feeder-abhängigen Kultursystemen unterstützt.
    Effiziente Neuprogrammierung
    rhLaminin-521 erhöht nachweislich die Anzahl der Kolonien, die bei der Neuprogrammierung menschlicher Fibroblasten gewonnen wurden, was für die In-vitro-Krankheitsmodellierung wichtig sein kann.
    Zuverlässige Erweiterung
    rhLaminin-521 wird in Blastozysten exprimiert und bietet daher eine Umgebung, die die Nische der menschlichen Stammzellen imitiert.
    Einfache Skalierung
    rhLaminin-521 fördert den sicheren Erhalt pluripotenter Stammzellen als einzelne Zellen, wenn keine ROCK-Inhibitoren vorhanden sind.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
    Xeno-Free
    extrazelluläre Matrix, Extrazellularmatrix
    HESC-qualifiziert
    Trockeneis
    Stammzellen
    Stammzellen (human, iPS – induzierte pluripotente Stammzellen, embryonal)
    6 bis 8
    100 μg
    Xeno-Free
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer80379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA29248
    Chargennummer80321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA29248
    Chargennummer80384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA29248
    Chargennummer80231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA29248
    Chargennummer80239 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA29248
    Name des Produkts
    Gibco™ rhLaminin-521 > 100 μg