Learn More
Restek™ Capillary Dedicated FID Jet for Agilent™ 6890/6850 GC
Fluted tip guides the capillary column into the jet
![Encompass_Preferred](/content/dam/fishersci/glyphs/encompass_preferred.png)
117.37 € - 330.33 €
Produktcode | Marke | Typ | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10297054
![]() |
Restek™
21620 |
High-Performance Siltek Treated | JE |
117.37 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10636213
![]() |
Restek™
21682 |
Standard | 3 Pack |
285.56 €
3 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10478869
![]() |
Restek™
21683 |
High-Performance Siltek Treated | 3 Pack |
330.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Threads specially coated for easy installation and removal
- Standard version undergoes special processing ensures the highest degree of cleanliness
- High-performance Siltek™ version is extremely inert for use with active compounds
Spezifikation
Agilent 6890/6850 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Restek™ Capillary Dedicated FID Jet for Agilent™ 6890/6850 GC