Learn More
Restek™ Capillary Dedicated FID Jet for Agilent™ 6890/6850 GC
Fluted tip guides the capillary column into the jet
Marke:  Restek™ 21683
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10478869
  • 324.28 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Threads specially coated for easy installation and removal
  • Standard version undergoes special processing ensures the highest degree of cleanliness
  • High-performance Siltek™ version is extremely inert for use with active compounds
Spezifikation
Spezifikation
High-Performance Siltek Treated
3 Pack
Agilent 6890/6850