Learn More
Restek™ Capillary Dedicated FID Jet for Agilent™ 6890/6850 GC
Fluted tip guides the capillary column into the jet
Marke:  Restek™ 21682
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10636213
  • 279.51 € / 3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Threads specially coated for easy installation and removal
  • Standard version undergoes special processing ensures the highest degree of cleanliness
  • High-performance Siltek™ version is extremely inert for use with active compounds
Spezifikation
Spezifikation
Standard
3 Pack
Agilent 6890/6850