Learn More
Restek™ Air Diverters for Agilent 5890/6890/6850 GCs
For use with Agilent 5890, 6890, 7890 GCs.
Marke: Restek™ 22076
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Divert GC exhaust heat up and away from the lab bench
- Easy to install; no tools required
- Compatible with 4 in. flexible metal dryer hose
Spezifikation
Air Diverter | |
Divert GC Exhaust Heat up and Away From The Lab Bench | |
Je 1 | |
Agilent 5890, 6890, 7890 GCs |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Restek™ Air Diverters for Agilent 5890/6890/6850 GCs
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur