Learn More
SCAT Auffangschale, HDPE-EC
Artikelnummer. 10530251 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.5 L
12 L
23 l
24 L
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
10530251 12 L Weiß 1 Stück
10569290 10.5 L Schwarz 1 Stück
10334320 12 L Schwarz 1 Stück
10282710 23 l Weiß 1 Stück
10222480 24 L Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10530251 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 117983
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SCAT Auffangschalen verstauen Ihre Abfallbehälter und bieten zusätzliche Sicherheit bei Leckagen.
  • Geeignet für eine Vielzahl an Kanistern
  • Auffangen von Flüssigkeit im Falle einer Leckage
  • Mit Basiseinsatz erhältlich, damit die Kanister stets sauber und trocken bleiben
  • Optional mit elektrostatisch leitfähigem Material
  • Hergestellt aus PE-HD oder optional PE-HD-ec
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 12 L
Abmessungen (L x B x H) Innen: 335 x 235 x 160 mm – Außenseite: 400 x 300 x 170 mm
Beschreibung Auffangschale, PE-HD, Abmessungen (B x H x T): 235 x 160 x 335 mm (innen), Abmessungen (B x H x T): 300 x 170 x 400 mm (außen)
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 160 mm (innen), 170 mm (außen)
Länge (metrisch) 335 mm (innen), 400 mm (außen)
Material HDPE
Typ Auffangschale
Breite (metrisch) 235 mm (innen), 300 mm (außen)
Zur Verwendung mit Abfallbehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Gefahrstoffen
Menge 1 Stk.
Form Rechteckig
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar