Learn More
Cytiva RESOURCE™ S IEX Säulen
Vorverpackte RESOURCE-Säulen für eine schnelle Trennung. Resource S IEX-Säulen sind mit Source15 S, einem starken Kationenaustauscher für die Aufreinigung von Biomolekülen im Zwischenlabor und das Polieren von Biomolekülen in großem Maßstab mit Ionenaustauschchromatographie, vorverpackt.
Marke: Cytiva 17-1180-01
Beschreibung
- Starre, monodispergierte, sphärische Partikel mit kontrollierter Porengrößenverteilung bieten hervorragende Flusseigenschaften, Probenbeladung von bis zu 25 mg Protein/ml und eine verbesserte Stabilität in organischen Lösungsmitteln und pH-Extremwerten
- Resource Säulen mit 1 ml-Bettvolumen haben Trennzeiten von 3 Minuten oder weniger bei 9.6 ml/min und ca. 20 Minuten mit einer Peristaltikpumpe bei 1 ml/min.
Spezifikation
RESSOURCE S | |
PEEK | |
> 60 ml/min. | |
Sulphonatgruppe | |
16 mm | |
15 μm | |
1 × 6 ml |
Anschlüsse für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte, mit Anleitung | |
Polystyren/Divinylbenzol | |
RESOURCE S-Säulen sind mit SOURCE 15S, einem starken Kationenaustauscher für die hochauflösende Polierreinigung von Proteinen bei hohen Flussraten, vorverpackt. | |
4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol | |
6 ml | |
2 bis 13 |
Sicherheit und Handhabung
- RESOURCE S, 6 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.