Learn More
Cytiva RESOURCE™ Q IEX Säulen
Artikelnummer. 11564975 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
6 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
6 Milliliter
Artikelnummer. 11564975
Marke: Cytiva 17117901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ Q IEX Säulen sind starke anionenaustauschende Säulen und für die Zwischenreinigung im Labormaßstab geeignet.
  • Starre, monodisperse, kugelförmige Partikel mit festgelegter Porengrößenverteilung bieten hervorragende Flusseigenschaften, Probenbeladung von bis zu 25 mg/ml und Stabilität in organischen Lösungsmitteln und extremen pH-Bereichen
  • Die Trennungszeiten von RESOURCE Säulen mit einem 1 ml-Säulenbettvolumen liegen bei 9.6 ml/min bei 3 Minuten oder weniger und bei der Anwendung einer Peristaltikpumpe und 1 ml/min bei etwa 20 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung RESOURCE Q
Kitinhalt Anschlüsse für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte, mit Anleitung
Säulenmaterial PEEK
Matrix Polystyren/Divinylbenzol
Flussrate > 60 ml/min.
Zur Verwendung mit (Anwendung) RESOURCE Q-Säulen sind mit SOURCE 15Q, einem starken Anionenaustauscher für die hochauflösende Polierreinigung von Proteinen bei hohen Flussraten, vorverpackt.
Ligandentyp Quaternäres Ammonium
Inhalt und Lagerung 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (metrisch) 6 ml
Partikelgröße 15 μm
pH 2 bis 12
Menge 1 × 6 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RESOURCE Q, 6 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol