Learn More
Micronova™ NovaSqueegee™
Artikelnummer. 13117606 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Abziehblatt
Abzieher
Material:
Elektropolierter Edelstahl (304)
Gummi
Polyvinylacetat
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
18 in.
22 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13117606
Marke: Micronova™ NS22
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein Abzieher aus Edelstahl mit austauschbarem Gummiblatt zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum. Die optionalen Universalgriffe der SSU-Serie bieten eine größere Reichweite.
Der Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ ist ein Abzieher aus Edelstahl, der standardmäßig mit einem austauschbaren Gummiblatt geliefert wird und mit einen Schnelltrenngriff ausgestattet ist, der optional mit den Griffen der SSU-Serie verwendet werden kann.
  • Abzieher aus Edelstahl mit Gummiblatt
  • Zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum
  • Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl 304
  • Ersatzgummiblätter erhältlich
  • Erhältlich in den Größen 12, 18 und 22 Zoll (30, 45, 55 cm)
  • Mit Schnelltrenngriff
  • Optionale Verwendung mit Universalgriffen der SSU-Serie
  • Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Abziehblatt
Color-coded No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) NovaSqueegee
Länge (angloamerikanisch) 22 in.
Länge (metrisch) 56 cm
Material Polyvinylacetat
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 1.9 cm