Learn More
Dichtestandards (20 °C)
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
Marke: Paragon Scientific DEN20-13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
60 mL | |
1.2849 g/mL (20°C) | |
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
9Minuten
1Sekunden
49
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichtestandards (20 °C) > 1,2849 g/ml (20 °C)
Nennwerte angegeben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur