Learn More
Grant Instruments™ Giebelhaube aus Polycarbonat, transparent
Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
Marke:  Grant Instruments™ AQL2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11476417
Beschreibung
Beschreibung
Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Der durchsichtige Giebeldeckel leitet das Kondenswasser von den eingetauchten Gefäßen weg.
  • Zur Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Serie Sub Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Giebel
2 l-Tanks
Polycarbonat
Name des Produkts
Grant Instruments™ Giebelhaube aus Polycarbonat, transparent > Für 2 l-Tanks