Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Mikrobürette nach Bang
Mit austauschbarem geradem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel (PTFE-Schlüssel im Zwischen-Absperrhahn)
Marke:  BRAND™ 24267
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15291919
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Klasse AS
  • Borosilikatglas Typ 3.3
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Alle BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat pro Packung geliefert
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    5 ml
    0.01 ml
    0.01 ml
    Borosilikatglas 3.3
    2
    Klasse AS
    Name des Produkts
    BRAND™ BLAUBRAND™ Mikrobürette nach Bang > Fassungsvermögen (metrisch) 5 ml