Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 hellgrauer Tür
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3056004130567
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122 | |
520 mm | |
493 x 486 x 990 mm | |
Festes Fenster, Scharniere rechts | |
1105 mm | |
CS.110.054.WDFWR | |
2 | |
pulverbeschichtet struktur | |
545 mm | |
Grau | |
Chemikalienschrank |
2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech), Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | |
493 mm | |
520 x 545 x 1105 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
990 mm | |
1 | |
Standard | |
56,00 kg | |
486 mm | |
Stahl |