Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocefin Disk
Nitrocefinimprägnierte Scheibe, empfohlen für die Verwendung in qualitativen Verfahren für den schnellen Nachweis der β-Lactamase-Produktion durch bestimmte Bakterien.
Marke:  Thermo Scientific™ R211667
159.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13265649
  • 209.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nachweis der β-Lactamase-Produktion durch Neisseria gonorrheae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Enterococcus spp. und anaerobe Bakterien mithilfe der Thermo Scientific™ Remel™ Nitrocefin Disk. Das Enzym β-Lactamase wird von verschiedenen Organismen produziert und ist für ihre Resistenz gegen Penicilline und Cephalosporine verantwortlich.1,2 Seither wurden bei verschiedenen Bakterienarten ähnliche Enzyme mit etwas anderen Substratspezifitäten identifiziert. Zu den Testmethoden, die zum Nachweis von β-Lactamase verwendet werden, gehören iodometrische, azidimetrische und chromogene Verfahren.3,4
Da Abraham und Cahin die Produktion von β-Lactamase durch Mikroorganismen als für die Antibiotikaresistenz verantwortlich bestätigten, wurden ähnliche Enzyme bei verschiedenen Spezies identifiziert. Einige Enzyme hydrolysieren selektiv Penicillin-Antibiotika (d. h. Penicillinasen), andere Enzyme hydrolysieren alle β-Lactamase-Antibiotika außer Carbapeneme (d. h. Cephalosporinasen) und einige Enzyme hydrolysieren beide.5
  • Gebrauchsfertig – Nitrocefinimprägnierte Scheiben.
  • Schnelle Ergebnisse
  • Entspricht CLSI – Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests – (anerkannte Standards M2-A8 und M11-A5)
  • Leicht zu interpretieren – Mit Farbänderung
Das bei diesem Test verwendete Substrat ist Cephalosporin-Nitrocefin. β-Lactamase hydrolysiert den β-Lactam-Ring von Nitrocefin und produziert Cephalosporansäure.6 Dies führt dazu, dass das hellgelbe Nitrocefin nach Hydrolyse zu einem rosa Produkt wird.7 Aerobe und anaerobe β-Lactamase-produzierende Bakterien beeinflussen diese Farbe; Organismen, die keine β-Lactamase produzieren, verändern die blassgelbe Farbe von Nitrocefin innerhalb der Testzeitgrenzen nicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
Fläschchen
Nitrocefin-Scheiben
Beta-Lactamase-Produktion in Haemophilus spp., N. gonorrheae, M. catarrhalis, Staphylokokken, Enterokokken und Anaerobiern
25 Blättchen/Fläschchen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6195097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberR211667
Chargennummer6177116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberR211667
Chargennummer6163386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2024 Catalog NumberR211667
Chargennummer6144025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2024 Catalog NumberR211667
Chargennummer6131570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberR211667
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nitrocefin Disk > 25 Blättchen/Röhrchen