Learn More
Fisherbrand™ Digitaler Vortexmischer
Artikelnummer. 15796959 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Stromstärke:
0,13 A
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel verfügt über eine nicht standardmäßige Versorgungsspannung; stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt bestellen. Weitere Angaben erhalten Sie bei unserem Kundendienst: 1-800-766-7000.
Artikelnummer. 15796959
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel verfügt über eine nicht standardmäßige Versorgungsspannung; stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt bestellen. Weitere Angaben erhalten Sie bei unserem Kundendienst: 1-800-766-7000.
Beinhaltet
Enthält sowohl den Becherkopf als auch einen 3 in großen Kopf mit Abdeckung. Die Einheiten werden mit einem 72 in. (183 cm) großem 3-Leiterkabel und Stecker geliefert.
Ideal für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
Die Mikroprozessorsteuerung hält die Einstellung für starke, einheitliche Mischvorgänge aufrecht. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Zwei Betriebsmodi: “Kontinuierlicher” Modus bei Verwendung von Zubehörgeräten oder “Touch”-Modus, der das Mischen beim Drücken des Becherkopfs aktiviert.
  • LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
  • Kontinuierliche oder Touch-Modi
  • Mikroprozessorbasierte Steuerungen
  • 5 Jahre Garantie
Garantie
5 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 4,9mm
Drehzahlbereich 500 bis 3000 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 0,13 A, 135 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 135 W
Stromstärke 0,13 A
Produkttyp Digitaler Vortexmischer
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 12,7cm
Länge (angloamerikanisch) 8 Zoll
Länge (metrisch) 20,2cm
Breite (angloamerikanisch) 4,75 in.
Breite (metrisch) 12,1cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 10 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 5,3 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 10 lbs.
Gewicht (metrisch) 4,5 kg
Enthält Enthält sowohl den Becherkopf als auch einen 3 in großen Kopf mit Abdeckung. Die Einheiten werden mit einem 72 in. (183 cm) großem 3-Leiterkabel und Stecker geliefert.
Gewährleistung und Service 5 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitszeit.