Learn More
Thermo Scientific™ RapID ONE System™
Identifizieren Sie über 70 medizinisch wichtige, Oxidase-negative, gram-negative Bakterien in nur vier Stunden mit diesem schnellen Identifikationssystem.
Marke:  Thermo Scientific™ R8311006
169.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11494139
  • 297.00 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
20 Panels/Kit
RapID ONE System
1 Box
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Product Guides
Specification Sheets
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6202440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberR8311006
Chargennummer6199953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberR8311006
Chargennummer6188300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberR8311006
Chargennummer6183702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberR8311006
Chargennummer6165906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog NumberR8311006
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID ONE System™ > 20 Panels/Kit