Learn More
Labcon™ Nachfüllbare Gestelle für Eclipse™-Nachfüllspitzen
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
24.35 € - 35.10 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16631963
![]() |
Labcon™
1277-960-006-9 |
1000 bis 1250 μl-Spitzen | Violett |
27.48 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16641963
![]() |
Labcon™
1279-960-006-9 |
100 x 1250 μl-Spitzen | Violett |
24.35 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16651963
![]() |
Labcon™
1279-969-000-9 |
100 x 1250 μl-Spitzen | Diverse |
32.90 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16661963
![]() |
Labcon™
1280-960-006-9 |
10 x 250 μl-Spitzen | Violett |
30.47 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16671963
![]() |
Labcon™
1280-969-000-9 |
10 x 1250 μl-Spitzen | Diverse |
29.50 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
17567876
|
Labcon™
1299-960-038-9 |
10 μl-Spitzen | Türkis |
35.10 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pipettenspitzen-Racks
- Nachfüllbar
- Mit aufklappbarem, durchsichtigem Deckel
- Für die Verwendung mit Eclipse™ Nachfüll-Pipettenspitzen
- Fasst eine Auffüllplattform für 96 Spitzen
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Polypropylen | |
Liquid Handling |
Autoklavierbar | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Nachfüllbare Gestelle für Eclipse™-Nachfüllspitzen