Learn More
Labcon™ Nachfüllbare Gestelle für Eclipse™-Nachfüllspitzen
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
Marke: Labcon™ 1279-969-000-9
19.46 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Pipettenspitzen-Racks
- Nachfüllbar
- Mit aufklappbarem, durchsichtigem Deckel
- Für die Verwendung mit Eclipse™ Nachfüll-Pipettenspitzen
- Fasst eine Auffüllplattform für 96 Spitzen
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Autoklavierbar | |
100 x 1250 μl-Spitzen | |
Unsteril | |
6/Packung | |
RT |
Nachfüllbar | |
Diverse | |
Polypropylen | |
Liquid Handling | |
6 Gestelle/Packung; 8 Packungen/Karton |