Learn More
Labcon™ Nachfüllbare Gestelle für Eclipse™-Nachfüllspitzen
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
Marke: Labcon™ 1280-969-000-9
22.39 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Pipettenspitzen-Racks
- Nachfüllbar
- Mit aufklappbarem, durchsichtigem Deckel
- Für die Verwendung mit Eclipse™ Nachfüll-Pipettenspitzen
- Fasst eine Auffüllplattform für 96 Spitzen
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Autoklavierbar | |
10 x 1250 μl-Spitzen | |
Unsteril | |
10/Packung | |
RT |
Nachfüllbar | |
Diverse | |
Polypropylen | |
Liquid Handling | |
10 Gestelle/Packung; 10 Packungen/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Nachfüllbare Gestelle für Eclipse™-Nachfüllspitzen > Nachfüllbare Gestelle; Farbe: Verschiedene; Halterungen: 10 bis 1250 μl-Spitzen; autoklavierbar: Autoklavierbar; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur