Learn More
Labcon™ Nachfüllbare Gestelle für Eclipse™-Nachfüllspitzen
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
Marke: Labcon™ 1299-960-038-9
Beschreibung
- Pipettenspitzen-Racks
- Nachfüllbar
- Mit aufklappbarem, durchsichtigem Deckel
- Für die Verwendung mit Eclipse™ Nachfüll-Pipettenspitzen
- Fasst eine Auffüllplattform für 96 Spitzen
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Türkis | |
Polypropylen | |
Ja | |
Liquid Handling | |
12 Gestelle/Packung |
Autoklavierbar | |
10 μl-Spitzen | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
12/Packung | |
96 Spitzen |