Learn More
Labcon™ Nachfüllbare Gestelle für Eclipse™-Nachfüllspitzen
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
Marke: Labcon™ 1277-960-006-9
25.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Pipettenspitzen-Racks
- Nachfüllbar
- Mit aufklappbarem, durchsichtigem Deckel
- Für die Verwendung mit Eclipse™ Nachfüll-Pipettenspitzen
- Fasst eine Auffüllplattform für 96 Spitzen
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Autoklavierbar | |
1000 bis 1250 μl-Spitzen | |
Unsteril | |
6/Packung | |
RT |
Nachfüllbar | |
Violett | |
Polypropylen | |
Liquid Handling | |
6 Gestelle/Packung; 8 Packungen/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
46Stunden
22Minuten
47Sekunden
41 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
29Stunden
22Minuten
47Sekunden
41Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
16Stunden
22Minuten
47Sekunden
41