Learn More
Eppendorf Reference™ 2 Einkanalpipetten mit Fixvolumen
GREENER_CHOICE
Bewährte Präzision und Genauigkeit, lange Lebensdauer und ein ergonomisches Design
Marke:  Eppendorf 4925000138
213.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15703519
  • 214.86 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0.6
Blau
Pipette mit festem Volumen
1.5
Autoklavierbar
1
250 μl
Videos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
      • Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Eppendorf Reference 2 - The New Legend
        • Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
          Name des Produkts
          Eppendorf Reference™ 2 Einkanalpipetten mit Fixvolumen > 250 μl; blauer Betriebsschalter; zur Verwendung mit 1.000 μl-Pipettenspitzen