Learn More
Eppendorf™ Research plus™ Pipettierer mit festem Volumen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
Genauigkeit:
±0,6 %
±0,8 %
±0.7 %
±1 %
± 1.2 %
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
- 4-stellige, vergrößernde Volumenanzeige; Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen; Ultraleichtes PerfectPiston™ Kolbensystem aus chemisch beständigem Fortron™; Schnellverbindungsclip ermöglicht die Entnahme des Unterteils in zwei schnellen Schritten (nicht bei 10 μl-Pipetten); Federbelasteter Spitzenkonus sorgt für festen Sitz der Spitze; Farbe zeigt das Volumen des Pipettierers an
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,6 % |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit | 1000 μl-Pipettenspitze |
| Typ | Pipette mit festem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1000 μl-Pipettenspitze |
| Enthält | Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, blaue Betätigungstaste |