missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilac™ Rectangular Reinforced Container

Rectangular Reinforced Food Container for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.

Marke:  Gilac™ G119577

Artikelnummer. 13585760

  • 16.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 400 x 300 rectangular plastic food container
  • For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials
  • No gaps nor overlaps
  • Machine washable
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra
  • Stackable without lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies
Spezifikation

Spezifikation

Storage Bin
Grau
12 L
All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies
Stackable
400 mm
165 mm
HDPE
Rechteckig
Food Contact Compliance
Food Storage
400 x 294 x 165 mm
300 mm
0.91 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Gilac™ Rectangular Reinforced Container > Rectangular Reinforced Container; Dimensions (L x W x H): 400 x 294 x 165 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt