Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton
Tenak™ Kryoboxen aus Pappe können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen von 6 bis 28.5 mm Durchmesser kombiniert werden. Die in vielen Farben erhältlichen, hochflexiblen Kästen eignen sich nach Entfernen des Gitters auch für größere Laborbehälter.
Marke:  Tenak™ TE22560
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15290604
  • 154.00 € / 36 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pappe
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Quadratisch
Kryolagerung von Flüssigkeiten
36 Packung
133 mm
130 mm
Pappe
Kryobox
9 x 9 Divider
133 x 133 x 130 mm
133 mm
0,11 kg
Name des Produkts
Tenak™ Kryoboxen aus Karton > Farbe: Weiß; Abmessungen (H x B x T): 130 x 136 x 136 mm; 9 x 9 Teiler