Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Reelin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Reelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP6597-ec-10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_005036.2 | |
Reelin Protein | |
Research Use Only | |
RELN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAGYYPRFSP FFFLCTHHGE LEGDGEQGEV LISLHIAGNP TYYVPGQEYH VTISTSTFFD GLLVTGLYTS TSVQASQSIG GSSAFGFGIM SDHQFGNQFM CSVVASHVSH LPTTNLSFIW IAPPAGTGCV NFMATATHRG QVIFKDALAQ QLCEQGAPTD VTVHPHLAEI HSDSIILRDD FDSYHQLQLN PNIWVECNNC ETGEQCGAIM HGNAVTFCEP YGPRELITT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
5649 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Reelin Protein > 10μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur