Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone chaperone ASF1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone chaperone ASF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8277-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073721
  • 2485.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_054753.1
Histone chaperone ASF1A Protein
Research Use Only
ASF1A
Recombinant Protein
E. coli
MAKVQVNNVV VLDNPSPFYN PFQFEITFEC IEDLSEDLEW KIIYVGSAES EEYDQVLDSV LVGPVPAGRH MFVFQADAPN PGLIPDADAV GVTVVLITCT YRGQEFIRVG YYVNNEYTET ELRENPPVKP DFSKLQRNIL ASNPRVTRFH INWEDNTEKL EDAESSNPNL QSLLSTDALP SASKGWSTSE NSLNVMLESH MDCM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
25842
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Histone chaperone ASF1A Protein > 1mg