Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fin bud initiation factor homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fin bud initiation factor homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7973-ec-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_976249.1 | |
Fin bud initiation factor homolog Protein | |
Research Use Only | |
FIBIN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YFDGPLYPEM SNGTLHHYFV PDGDYEENDD PEKCQLLFRV SDHRRCSQGE GSQVGSLLSL TLREEFTVLG RQVEDAGRVL EGISKSISYD LDGEESYGKY LRRESHQIGD AYSNSDKSLT ELESKFKQGQ EQDSRQESRL NEDFLGMLVH TRSLLKETLD ISVGLRDKYE LLALTIRSHG TRLGRLKNDY LKV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
387758 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Fin bud initiation factor homolog Protein > 1mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur