Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Protein FimH Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Protein FimH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7372-ye-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16078530
  • 471.00 € / 10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_418740.1
Protein FimH Protein
Research Use Only
fimH
Recombinant Protein
Yeast
FACKTANGTA IPIGGGSANV YVNLAPVVNV GQNLVVDLST QIFCHNDYPE TITDYVTLQR GSAYGGVLSN FSGTVKYSGS SYPFPTTSET PRVVYNSRTD KPWPVALYLT PVSSAGGVAI KAGSLIAVLI LRQTNNYNSD DFQFVWNIYA NNDVVVPTGG CDVSARDVTV TLPDYPGSVP IPLTVYCAKS QNLGYYLSGT TADAGNSIFT NTASFSPAQG VGVQLTRNGT IIPANNTVSL GAVGTSAVSL GLTANYARTG GQVTAGNVQS IIGVTFVYQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948847
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant E. coli Protein FimH Protein > 10μg