Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Verifizierungs-Assay-Kit
Schneller, anwenderfreundlicher Assay auf Reagenzienbasis, der die Leistung des Qubit™ Flex-Fluorometers testet.
Marke: Invitrogen™ Q33254
70.30 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schnell
- Anwenderfreundlich
- Reagenzienbasierter Assay
- Testet die Leistung des Qubit™ Flex Fluorometers
- Besteht aus drei Komponenten: Eine leere Reagenzienlösung, ein grün fluoreszierendes Reagenz und ein dunkelrot fluoreszierendes Reagenz
- Grün fluoreszierendes Reagenz – Zur Prüfung der blauen Anregung (470 nm LED; 430 bis 495 nm-Anregungsfilter) und der grünen Fluoreszenzdetektion (510 bis 580 nm-Emissionsfilter)
- Rot fluoreszierendes Reagenz – Zur Prüfung der roten Anregung (635 nm LED; 600 bis 645 nm-Anregungsfilter) und der roten Fluoreszenzdetektion (665 bis 720 nm-Emissionsfilter)
- Kann nur mit dem Qubit™ Flex Fluorometer verwendet werden
Spezifikation
Qubit Flex Fluorometer | |
Verifizierung des Qubit Flex Fluorometers |