Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphatase-Inhibitor-Cocktail II
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J61022.AA
141.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15443689
  • 141.71 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The phosphatase inhibitor cocktail improves the yields of intact proteins by adding inhibitors to enzymes that modify proteins present in cell extracts. This product has been optimized and tested for tyrosine protein phosphatases, acid and alkaline phosphatases. It has been tested on cell extracts from animal tissues including bovine liver and human placenta, and cytosolic extract of rabbit muscle. It is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research.An inhibitor of L-isozymes of alkaline phosphatase and ser/thr protein phosphatases. It is used with tissue and cell extracts, including extracts containing detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100X
Inhibit broad spectrum of serine/theorine and tyrosine phosphatases
-30°bis -10 °C
5 mL
Farblos
Phosphatasehemmercocktail
Flüssig
100 mM Natriumfluorid, 50 mM Natriumorthovanadat, 50 mM Natriumprophosphat und 100 mM b-Glycerophosphat
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW21K533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog NumberJ61022.AA
ChargennummerS07K521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberJ61022.AA
ChargennummerP02K568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberJ61022.AA
ChargennummerW22J509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog NumberJ61022.AA
ChargennummerQ07J500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2023 Catalog NumberJ61022.AA
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phosphatase-Inhibitor-Cocktail II > 5 ml