Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance extended warranty, SmartStart, 384-well
Das Applied Biosystems QuantStudio 7™ Pro Real-Time PCR-System ergänzt den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) um innovative intelligente Funktionen – alles auf einer kompakten Stellfläche.Paket umfasst das QuantStudio 7™ Pro Real-Time PCR System, SmartSmart™ Orientation und eine einjährige Garantieverlängerung.
Marke: Applied Biosystems™ A45583
Beschreibung
- Ergänzt den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) um innovative, intelligente Funktionen – alles auf einer kompakten Stellfläche.
- Das QuantStudio 7 Pro System bietet eine außergewöhnliche Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiedenen Wells und Geräten.
- Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, hohen Durchsatz und ausgezeichnete Zuverlässigkeit
- Einfacher und bequemer freihändiger Betrieb mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen
- Weniger Fehler und manuelle Eingaben mit intelligentem qPCR-Arbeitsablauf und TaqMan Array-Platten mit RFID
- Platzsparendes Format und unabhängiger Betrieb; Einrichtung, Start, Überwachung und Analyse direkt über den Touchscreen
- Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan Assays für Experimente zur Genexpression, genetischen Variation, Genregulation oder Proteinexpression
- Eine optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten
- Paket umfasst das QuantStudio 7™ Pro Real-Time PCR System, SmartSmart™ Orientation und eine einjährige Garantieverlängerung
- Die Garantie enthält eine umfassende Serviceabdeckung und einen geplanten Wartungsbesuch
Serviceleistungen
1 Jahr, erweitert
Spezifikation
Austauschbar | |
Thermocycler in Echtzeit | |
12-Zoll-Farb-Touchscreen | |
Raumtemperatur | |
1 package |
QuantStudio™ 7 Pro Real-Time-PCR-System (384-Well, 0,02-ml-Block), 1 Jahr erweiterte Garantie und SmartStart™ Ausrichtung | |
QuantStudio™ | |
Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch und weniger Abfall | |
QuantStudio 7 Pro |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Nur für Forschungszwecke