Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ II Pipette
Enthält ein Schnellentleerungsventil für schnelles Dispensieren. Bel Art™ SP Scienceware™ Schnellverschluss-Pipettenpumpe™ II Pipetten sind zur einfachen Identifizierung farbcodiert.
Marke: Bel-Art™ F37911-1110
28.38 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aspiration des gewünschten Flüssigkeitsvolumens durch Drehen des Rändelrads
- Schnelle Abgabe durch leichten Druck auf den Schnellfreigabehebel
- Graduelle Abgabe durch Drehen des Rändelrads
- Sicherer Halt für Pipetten aus Glas oder Kunststoff durch bequemes Einsetzen in einen einzigartigen Ring mit Stabilisierungsfingern
- Farbcodierte Größen, zur Reinigung zerlegbar
Bestellinformation
Pipetten sind separat erhältlich.
Spezifikation
No | |
Grün | |
Serologic Pipette | |
Polypropylen, Silikongummi | |
1 | |
Fast Release Pipettenfüller | |
Pipetten bis 10 ml |
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipette Pump II | |
Non-sterile | |
10 mL | |
10 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30