Learn More
Agarose (niedriger Schmelzpunkt, < 1 kb DNA/RNA/Gütegrad für genetische Analysen), Fisher BioReagents™
Agarose, C12H18O9, CAS-Nummer-9012-36-6, 100 g, grau, Creme, DNase-frei, 0,15 max., Test bestanden, 306,12 max. 35 °C, 500 g/cm2 min, Genanalyse, niedriger Schmelzpunkt, <1kb DNA/RNA, Polyflasche, Pulver/Feststoff, DNase- und RNase-frei, Raumtemperatur, max. 0,15 %
Marke: Fisher BioReagents BP1360-100
211.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Agarose, C12H18O9, CAS-Nummer-9012-36-6, 100 g, grau, Creme, DNase-frei, 0,15 max., Test bestanden, 306,12 max. 35 °C, 500 g/cm2 min, Genanalyse, niedriger Schmelzpunkt, <1kb DNA/RNA, Polyflasche, Pulver/Feststoff, DNase- und RNase-frei, Raumtemperatur, max. 0,15 %
Spezifikation
Agarose | |
Pulver/Feststoff | |
Cremefarben | |
DNase- and RNase-Free | |
0.15 max. | |
35°C max. | |
306.12 | |
Poly-Flasche |
Low-Melting, <1kb DNA/RNA | |
9012-36-6 | |
100 g | |
DNase-frei | |
C12H18O9 | |
500g/cm2min. | |
Genetische Analyse |