Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 qPCR-System
Für Forscher, die Genexpressionen durchführen und eine intuitive und benutzerfreundliche qPCR-Lösung wünschen, bieten die Applied Biosystems™ QuantStudio Echtzeit-PCR-Systeme eine außergewöhnliche Spezifität mit der Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Cloud-Konnektivität
Marke: Applied Biosystems™ A29343
Beschreibung
Für Forscher, die Genexpressionen durchführen und eine intuitive und benutzerfreundliche qPCR-Lösung wünschen, bieten die Applied Biosystems™ QuantStudio Echtzeit-PCR-Systeme eine außergewöhnliche Spezifität mit der Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit–– der Cloud-Konnektivität. In Kombination mit der AB Assurance* 2 -Jahresgarantie ermöglichen Ihnen die QuantStudio 3 und 5 Real-Time PCR-Systeme eine effektivere Gerätenutzung und tragen durch einen proaktiven, geplanten Wartungsservice zur Reduzierung von Ausfällen bei.
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 Real-Time PCR-Systeme sind die neuesten Ergänzungen unserer Familie von leistungsstarken QuantStudio Instrumenten. Sie bieten eine moderne Benutzerfreundlichkeit, die mobilen Geräten ähnelt, sodass Sie leichter als je zuvor eine Verbindung zu Ihren Daten herstellen können. So können Sie jederzeit und überall auf Daten zugreifen, diese analysieren und freigeben und profitieren von der Fernüberwachung Ihrer Läufe, schneller Analyse komplexer Datensätze, sicherer Speicherung Ihrer Ergebnisse und Online-Weitergabe von Ergebnissen an Kollegen auf dem gesamten Campus oder auf der ganzen Welt mit Hilfe von browserbasierter Software, die von der Thermo Fisher Cloud-Plattform unterstützt wird.
Für Forscher, die Genexpressionen durchführen und eine intuitive und benutzerfreundliche qPCR-Lösung wünschen, bieten die Applied Biosystems™ QuantStudio Echtzeit-PCR-Systeme eine außergewöhnliche Spezifität mit der Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit–– der Cloud-Konnektivität. In Kombination mit der AB Assurance* 2 -Jahresgarantie ermöglichen Ihnen die QuantStudio 3 und 5 Real-Time PCR-Systeme eine effektivere Gerätenutzung und tragen durch einen proaktiven, geplanten Wartungsservice zur Reduzierung von Ausfällen bei.
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
0,25 °C | |
0,4 °C | |
100 bis 240 V | |
QuantStudio Real Time PCR System (qPCR) | |
20 in. | |
27 cm | |
10,5 in. | |
0 °C bis 100 °C | |
50 cm | |
6,5 °C/Sek. | |
26 kg (57 lb.) |
QuantStudio 3 qPCR System (0,2 ml), Laptop und 2 Jahre Garantie | |
96-Well; 10 bis 100 μl | |
Touchscreen | |
16 in. | |
40 cm | |
2 Jahr | |
50 cm | |
qPCR | |
960 W | |
QuantStudio 3 qPCR-System (0,2- ml) und 2 Jahre Garantie |
Videos
-
Applied BioSystems Quant Studio 3-5 - Data Analysis
-
Applied BioSystems Quant Studio 3-5 - Experiment setup