Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ II Pipette
Enthält ein Schnellentleerungsventil für schnelles Dispensieren. Bel Art™ SP Scienceware™ Schnellverschluss-Pipettenpumpe™ II Pipetten sind zur einfachen Identifizierung farbcodiert.
Marke:  Bel-Art™ F37911-1102
39.29 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11302244
  • 47.15 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aspiration des gewünschten Flüssigkeitsvolumens durch Drehen des Rändelrads
  • Schnelle Abgabe durch leichten Druck auf den Schnellfreigabehebel
  • Graduelle Abgabe durch Drehen des Rändelrads
  • Sicherer Halt für Pipetten aus Glas oder Kunststoff durch bequemes Einsetzen in einen einzigartigen Ring mit Stabilisierungsfingern
  • Farbcodierte Größen, zur Reinigung zerlegbar
Bestellinformation
Pipetten sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
No
Blau
Serologic Pipette
Polypropylen, Silikongummi
1
Fast Release Pipettenfüller
Pipetten bis zu 2 ml
Nicht autoklavierbar
Reusable
Ergonomic
Pipette Pump II
Non-sterile
2 mL
2 ml
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ II Pipette > Blau; Pipetten bis 2 ml