Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-Paket
Bietet die bewährte Zuverlässigkeit, Empfindlichkeit und Genauigkeit des Applied Biosystems ViiA 7-Systems in einem neuen Industriedesign. Das QuantStudio 7 Flex System wurde optimiert, um eine breite Palette an quantitativen PCR-Anwendungen mit zusätzlichen Farbstoffen, Formaten und Automatisierungsoptionen zu ermöglichen.
Marke: Applied Biosystems™ A27184
Beschreibung
- Zu einem erschwinglichen Preis erhalten Sie ein leistungsstarkes Instrument mit minimaler Anfangsinvestition
- Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan™ Assays für Genexpression, genetische Variation, Genregulation oder Proteinexpressionsexperimente
- Das intelligente Design der QuantStudio™ Plattform kombiniert mit Gerätezuverlässigkeit und -genauigkeit von Applied Biosystems™
- Anwenderfreundliche Software, reaktionsschneller Touchscreen und müheloser Austausch von Blöcken ohne Werkzeug
- Das QuantStudio™6 Flex System bietet Platz für 4 austauschbare Blöcke
Spezifikation
PC (Tower) | |
96 | |
54,7 cm | |
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung) | |
4°bis 99,9 °C | |
96-Well FAST, 6,5 °C/Sek. | |
Anregung 455 bis 672 nm, Emission 505 bis 723 nm | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
96-Well FAST |
0,25 °C | |
Touchscreen | |
33,8 cm | |
52,5 cm | |
QuantStudio 7 Flex | |
6,0 °C/Sek. (96-Well FAST) | |
0,1 ml (96-Well FAST) | |
38 kg |