Learn More
Bochem™ Dreifingerklemme, Spannweite 12 bis 100mm, Finger mit PVC-überzug
Die drei Finger dieser unabhängig einstellbaren Retortenklemme sind mit weichem PVC beschichtet, wodurch sie sich hervorragend für die Aufnahme empfindlicher Objekte eignet. Die Bochem™ 3-Finger-Laborretortenklemme besitzt eine Basiskonstruktion aus einer labortauglichen Aluminiumlegierung.
Marke:  Bochem™ B08256108
Artikelnummer. 10228980
  • 110.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Laboraluminiumlegierung.
  • PVC-beschichtete Finger.
  • Die Spannweite lässt sich über die 2 Stellschrauben unabhängig regulieren.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Laboral, PVC
12 mm
140 mm
3-armig
Stativklemme
12 bis 100 mm
140 mm
12 bis 100 mm
12 bis 100 mm
Name des Produkts
Bochem™ Dreifingerklemme, Spannweite 12 bis 100mm, Finger mit PVC-überzug > Größe Öffnung (metrisch): 12 – 100 mm