Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-Paket
Artikelnummer. p-7161536 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
PC (Tower)
PC/Laptop
Blockkonfigurationen:
384-Well
96-Well
96-Well FAST
TaqMan Array-Karte
Gewährleistung:
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15721178
Marke: Applied Biosystems™ a27187
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bietet die bewährte Zuverlässigkeit, Empfindlichkeit und Genauigkeit des Applied Biosystems ViiA 7-Systems in einem neuen Industriedesign. Das QuantStudio 7 Flex System wurde optimiert, um eine breite Palette an quantitativen PCR-Anwendungen mit zusätzlichen Farbstoffen, Formaten und Automatisierungsoptionen zu ermöglichen.
  • Zu einem erschwinglichen Preis erhalten Sie ein leistungsstarkes Instrument mit minimaler Anfangsinvestition
  • Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan™ Assays für Genexpression, genetische Variation, Genregulation oder Proteinexpressionsexperimente
  • Das intelligente Design der QuantStudio™ Plattform kombiniert mit Gerätezuverlässigkeit und -genauigkeit von Applied Biosystems™
  • Anwenderfreundliche Software, reaktionsschneller Touchscreen und müheloser Austausch von Blöcken ohne Werkzeug
  • Das QuantStudio™6 Flex System bietet Platz für 4 austauschbare Blöcke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung PC/Laptop
Thermische Gleichmäßigkeit 0,25 °C
Fassungsvermögen 96
Displaytyp Touchscreen
Höhe (metrisch) 54,7 cm
Breite (metrisch) 33,8 cm
Gewährleistung 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
Tiefe (metrisch) 52,5 cm
Temperaturbereich 4°bis 99,9 °C
Beschreibung QuantStudio 7 Flex
Max. Aufheizrate (Thermoblock) 96-Well: 3,9 °C/Sek.
Max. Abkühlgeschwindigkeit 3,6 °C/Sek. (96-Well)
Anregung OptiFlex Systemlampe
Volumen (metrisch) Thermoblock-Probe 0,2 ml (96 Well)
Vorkalibrierte Farbstoffe FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Gewicht 38 kg
Blockkonfigurationen 96-Well