Learn More
Pyrex™ Randlose Röhrchen aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet eine überragende Leistung gegenüber neutralem Borosilikatglas und Kalknatronglas. Pyrex™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich optimal für mikrobiologische Kulturarbeiten.
Marke:  Pyrex 1622/12M
126.45 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10243310
  • 140.81 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für eine überlegene Leistung gegenüber neutralem Borosilikat und Kalknatronglas.Randlose Pyrex™ Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für Arbeiten mit mikrobiologischen Kulturen.
  • Mittleldicke Wände ohne Rand: für optimale Leistungsfähigkeit gebaut
  • Robuster Aufbau: ermöglicht den Gebrauch bei hohen Temperaturen bis zu 500 °C
  • Konform mit: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
150 mm
Ideal für mikrobiologische Kulturarbeiten
Nein
Reagenzgläser
22 ml
Borosilikatglas
100/Packung
16 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    46
    Stunden
    15
    Minuten
    33
    Sekunden
    25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Randlose Röhrchen aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke > Fassungsvermögen:Gehäuse 22mL