Learn More
Pyrex™ runde Medienflaschen aus Borosilikatglas, ohne Verschlusskappe, Braunglas
Diese Braunglas-Medienflaschen eignen sich zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe. Pyrex™ Runde Medienflaschen sind aus braun beschichtetem Borosilikatglas gefertigt und nehmen UV-Strahlung bis 500 nm auf.
29.29 € - 1140.00 €
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarbig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Graduated | Ja |
Öffnung | Weit |
Form | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10809290
|
Pyrex
1519/01 |
25 ml |
351.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10261320
|
Pyrex
1519/02 |
50 ml |
350.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10009769
|
Pyrex
1519/04 |
100 ml |
407.88 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12509145
|
Pyrex
1519/06 |
250 ml |
443.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10337899
|
Pyrex
1519/06 |
250 ml | N/A | |||||||
10271320
|
Pyrex
1519/08 |
500 ml |
580.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10383540
|
Pyrex
1519/10 |
1000 ml | N/A | |||||||
10079479
|
Pyrex
1519/12 |
2000 ml |
1140.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10241950
|
Pyrex
1519/16 |
5000 ml |
437.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10547520
|
Pyrex
1519/18 |
10.000 ml |
533.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
In diesen Medienflaschen aus Braunglas lassen sich lichtempfindliche Materialien lagern.Gelbe PyrexTM Rundmedienflaschen aus Borosilikatglas werden aus gelb beschichtetem Borosilikatglas hergestellt und sind bis zu 500 nm UV-absorbierend.
- Nur Flaschen
- Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang enthalten
- Entspricht ISO 4796
- Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbares Chargenzertifikat
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Ja | |
Rund |
Borosilikatglas | |
Weit |